Läs mer
Thermo Scientific™ T4 DNA-ligasbuffert (10X)
Produktkod. 11889622 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
11889622 1,5 ml Paket med 10
1 options
Produktkod. 11889622 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B69
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 SEK
    203.65 SEK / 1.5ml
    Save 6.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ligera prover säkert med denna buffert, för användning med T4 DNA Ligase och testade för frånvaro av endo- och exodeoxiribonukleaser och ribonukleaser.
10X T4 DNA Ligas buffert används med T4 DNA-ligas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Koncentration 10X
Kvantitet 1,5 ml
Produkttyp T4 DNA-ligasbuffert
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.