Läs mer
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid
Produktkod. 16454778
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16454778 10 mg
1 options
Produktkod. 16454778 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY113450
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid is a kind of long-chain fatty acid with anti-tumor activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Solution, -20°C, 2 years
Molekylvikt (g/mol) 296.49 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 73033-09-7
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Mål Endogenous Metabolite