Läs mer
11,11'-Piperazine-1,4-diylbis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepine), Mikromol™
Beskrivning
11,11'-Piperazine-1,4-diylbis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quetiapine Dimer Impurity |
| CAS | 945668-94-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Quetiapine Dimer Impurity |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C30 H24 N4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Quetiapine EP Impurity D, Quetiapine Impurity QTP-04, 11,11'-Piperazine-1,4-diylbis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepine), Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11,11'-(1,4-piperazinediyl)bis-, 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11,11'-(1,4-Piperazinediyl)bis[dibenzo[b,f][1,4]thiazepine], Quetiapine Fumarate Imp. D (EP), Quetiapine dimer impurity, Bis(dibenzothiazepinyl) piperazine, 1,4-Bis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazine, 11,11'-Piperazine-1,4-diylbis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepine), Quetiapine Fumarate Impurity D, Quetiapine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C30H24N4S2/c1-5-13-25-21(9-1)29(31-23-11-3-7-15-27(23)35-25)33-17-19-34(20-18-33)30-22-10-2-6-14-26(22)36-28-16-8-4-12-24(28)32-30/h1-16H,17-20H2 |
| LEDER | C1CN(CCN1C2=NC3=CC=CC=C3SC4=CC=CC=C42)C5=NC6=CC=CC=C6SC7=CC=CC=C75 |
| IUPAC-namn | 6-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzothiazepine |
| Visa mer |