missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
11,12-Dihydro-cyclopenta[no]benz[a]anthracen-12-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11,12-Dihydro-cyclopenta[no]benz[a]anthracen-12-ol |
| CAS | 85319-79-5 |
| Molekylformel | C20H14O |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-benz[l]aceanthrylen-1-ol, 1,2-Dihydrocyclopenta[no]tetraphen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O/c21-17-11-14-6-3-5-13-10-15-9-8-12-4-1-2-7-16(12)19(15)20(17)18(13)14/h1-10,17,21H,11H2 |
| LEDER | OC1C2=C3C(C=CC4=C3C=CC=C4)=CC5=CC=CC(C1)=C52 |
| IUPAC-namn | 1,2-dihydrocyclopenta[no]tetraphen-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.32 |
| Formel vikt | 270.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?