missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

11,12-Dihydro-cyclopenta[no]benz[a]anthracen-12-ol, TRC

Produktkod. 30374550
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374550 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374550 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4508402.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 11,12-Dihydro-cyclopenta[no]benz[a]anthracen-12-ol
CAS 85319-79-5
Molekylformel C20H14O
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 1,2-Dihydro-benz[l]aceanthrylen-1-ol, 1,2-Dihydrocyclopenta[no]tetraphen-1-ol
InChI formel InChI=1S/C20H14O/c21-17-11-14-6-3-5-13-10-15-9-8-12-4-1-2-7-16(12)19(15)20(17)18(13)14/h1-10,17,21H,11H2
LEDER OC1C2=C3C(C=CC4=C3C=CC=C4)=CC5=CC=CC(C1)=C52
IUPAC-namn 1,2-dihydrocyclopenta[no]tetraphen-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 270.32
Formel vikt 270.1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.