Läs mer
11,17-Difuroate Mometasone FuroateMometasone Furoate Impurity E, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11,17-Difuroate Mometasone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H32Cl2O8/c1-18-14-22-21-9-8-19-15-20(35)10-11-29(19,2)31(21,34)26(41-27(37)23-6-4-12-39-23)16-30(22,3)32(18,25(36)17-33)42-28(38)24-7-5-13-40-24/h4-7,10-13,15,18,21-22,26H,8-9,14,16-17H2,1-3H3/t18-,21+,22+,26+,29+,30+,31+,32+/m1/s1 |
| Formel vikt | 614.1474 |