missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
11β,21-Dihydroxy-9α-fluoro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11Beta,21-Dihydroxy-9Alpha-fluoro-16Beta-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione |
| CAS | 53798-55-3 |
| Molekylformel | C22 H29 F O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,12,15-16,18-19,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16+,18-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (8S,9R,10S,11S,13S,14R,16S,17S)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.462 |
| Formel vikt | 376.205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?