Läs mer
11-(3-Bromopropylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-(3-Bromopropylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine |
| CAS | 39244-78-5 |
| Molekylformel | C17H15BrO |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15BrO/c18-11-5-9-15-14-7-2-1-6-13(14)12-19-17-10-4-3-8-16(15)17/h1-4,6-10H,5,11-12H2/b15-9- |
| LEDER | BrCC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (11Z)-11-(3-bromopropylidene)-6H-benzo[c][1]benzoxepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.2 |
| Formel vikt | 314.0306 |