Läs mer
11-[3-(dimetylamino)propyl]-6,11-dihydrocibenz[b,e]oxepin-11-ol, TRC
Produktkod. 30387585
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387585 100 mg
30380112 250 mg
30372394 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD461765100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4504-88-5
Molekylformel C19 H23 N O2
Molekylvikt (g/mol) 297.39
Synonym (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepinol
IUPAC-namn 11-[3-(dimetylamino)propyl]-6H-benzo[c][1]benoxepin-11-ol
LEDER CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
Formel vikt 297.1729
Procent renhet >95%