Läs mer
11-[4-[2-(2-Etoxyetoxi)etyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]tiazepin, Mikromol™
Beskrivning
11-[4-[2-(2-Etoxieetoxi)etyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]tiazepin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| CAS | 1011758-06-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C23 H29 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N3O2S/c1-2-27-17-18-28-16-15-25-11-13-26(14-12-25)23-19-7-3-5-9-21(19)29-22-10-6-4-8-20(22)24-23/h3-10H,2,11-18H2,1H3 |
| LEDER | CCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 6-[4-[2-(2-etoxieetoxi)etyl]piperazin-1-yl]benso[b][1,4]bensotiazpin |
| Visa mer |