Läs mer
11-[4-[2-[2-(Triphenylmethoxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine (O-Triphenylmethylquetiapine), Mikromol™
Beskrivning
11-[4-[2-[2-(Triphenylmethoxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine (O-Triphenylmethylquetiapine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Triphenylmethoxy Quetiapine |
| CAS | 844639-06-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | O-Triphenylmethoxy Quetiapine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C40 H39 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-[2-(triphenylmethoxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-[2-(Triphenylmethoxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-(2-Trityloxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][a,4]thiazepine, 11-[4-[2-[2-(Triphenylmethoxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Quetiapine Fumarate Imp. O (EP), Quetiapine Fumarate Impurity O, Quetiapine Impurity O |
| InChI formel | InChI=1S/C40H39N3O2S/c1-4-14-32(15-5-1)40(33-16-6-2-7-17-33,34-18-8-3-9-19-34)45-31-30-44-29-28-42-24-26-43(27-25-42)39-35-20-10-12-22-37(35)46-38-23-13-11-21-36(38)41-39/h1-23H,24-31H2 |
| LEDER | C(COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)OCCN4CCN(CC4)C5=Nc6ccccc6Sc7ccccc57 |
| IUPAC-namn | 6-[4-[2-(2-trityloxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepine |
| Visa mer |