missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
11-(4-Methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-(4-Methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| CAS | 1977-09-9 |
| Molekylformel | C18 H19 N3 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 11-(4-Methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(4-Methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3S/c1-20-10-12-21(13-11-20)18-14-6-2-4-8-16(14)22-17-9-5-3-7-15(17)19-18/h2-9H,10-13H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzothiazepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.4286 |
| Formel vikt | 309.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?