Läs mer
11-aminoundekansyra, 97 %
Produktkod. 10284460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10284460 250 g 250g
10655902 5 g 5g
10529790 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10284460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104712500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2432-99-7 | C11H23NR2 | 201,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2432-99-7
Molekylformel C11H23NO2
Molekylvikt (g/mol) 201.31
MDL-nummer MFCD00008150
InChI-nyckel GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanoic acid, 11-amino, 11-aminoundecylic acid, 11-amino-undecanoic acid, omega-aminoundecanoic acid, ccris 39, unii-sfu34976hb, rilsan t, aminoundecanoicacid, reilsan es natural, 11-amino-undecanoicaci
PubChem CID 17083
ChEBI CHEBI:82387
IUPAC-namn 11-aminoundekansyra
LEDER C(CCCCCN)CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Aminoundecanoic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 187 °C till 190 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2N(CH2)10CO2H
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i butanol
Formel vikt 201.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.