Läs mer
11-aminoundekansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Aminoundecanoic acid |
| CAS | 2432-99-7 |
| Molekylformel | C11 H23 N O2 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | 11-Aminoundecanoic acid, Aminoundecanoic acid, NSC 240503, NSC 662428, Undecanoic acid, 11-amino-, 11-Aminoundecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14) |
| LEDER | NCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 11-aminoundekansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.306 |
| Formel vikt | 201.1729 |