Läs mer
11-aminoundekansyra, TRC
Produktkod. 30347160
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30347160 500 g
1 options
Produktkod. 30347160 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA633210500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Aminoundecanoic acid
CAS 2432-99-7
Molekylformel C11 H23 N O2
Kvantitet 500 g
Synonym 11-Aminoundecanoic acid, Aminoundecanoic acid, NSC 240503, NSC 662428, Undecanoic acid, 11-amino-, 11-Aminoundecanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
LEDER NCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn 11-aminoundekansyra
Molekylvikt (g/mol) 201.306
Formel vikt 201.1729