Läs mer
11-Azidoundecyltrimetoxisilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467237
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467237 250 mg 250mg
15457237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34298.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 334521-23-2 | C14H31N3O3Si | 317.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334521-23-2
Molekylformel C14H31N3O3Si
Molekylvikt (g/mol) 317.51
MDL-nummer MFCD11982878
InChI-nyckel ACSJXAKDVNDMME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-azidoundecyl trimethoxysilane, 11-trimethoxysilyl undecyl azide
PubChem CID 46779110
LEDER CO[Si](CCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 100°C to 105°C (0.04mmHg)
Kemiskt namn eller material 11-Azidoundecyltrimethoxysilane
Kvantitet 250 mg
Linjär formel N3(CH2)11Si(OCH3)3
IUPAC-namn (11-azidoundecyl)trimetoxisilan
Formel vikt 317.51
Procent renhet 94%
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.