Läs mer
11-Bromo-1-undecanol, 97%
Produktkod. 10531891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10531891 10 g Glasflaska 10g
10309160 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10531891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 293440100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1611-56-9 | C11H23BrO | 251.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1611-56-9
Molekylformel C11H23BrO
Molekylvikt (g/mol) 251.21
MDL-nummer MFCD00004752
InChI-nyckel XFGANBYCJWQYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-bromo-1-undecanol, 11-bromoundecanol, 1-undecanol, 11-bromo, 1-bromo-11-hydroxyundecane, undecamethylene bromohydrin, 11-bromoundecyl alcohol, 11-bromo-l-undecanol, 11-bromoundecane-1-ol, 11-bromanylundecan-1-ol, acmc-1br3a
PubChem CID 74163
IUPAC-namn 11-bromoundekan-1-ol
LEDER OCCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Bromo-1-undecanol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 42°C to 47°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 165°C to 170°C (1.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)11OH
Kvantitet 10 g
Beilstein 01, IV, 1837
Formel vikt 251.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 11-Bromo-1-undecanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.