Läs mer
11-Bromo-1-undecene, 90+%
Produktkod. 11494897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494897 25 g 25g
11484897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21849.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7766-50-9 | C11H21Br | 233.193 g/mol
11-Bromo-1-undecene används i avancerad polymerdielektrik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
11-Bromo-1-undecene används i avancerad polymerdielektrik.
Löslighet Lösligt i vatten, 0,2422 mg/L vid 25
C (uppskattat).°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7766-50-9
Molekylformel C11H21Br
Molekylvikt (g/mol) 233.193
MDL-nummer MFCD00040825
InChI-nyckel YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-bromo-1-undecene, 10-undecenyl bromide, 1-bromo-10-undecene, undec-10-enyl bromide, 11-bromo-undec-1-ene, 1-undecene, 11-bromo, 11-bromoundecene, undecylenyl bromide, n-undecylenic bromide, w-undecylenyl bromide
PubChem CID 284148
IUPAC-namn 11-bromoundek-1-en
LEDER C=CCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Bromo-1-undecene
Densitet 1.063
Kokpunkt 149°C to 150°C (35 mm)
Flampunkt >110°C (230°F)
Analysprocentintervall 0.96
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 25 g
Beilstein 1753231
Löslighetsinformation Soluble in water,0.2422mg/L @ 25°C (est).
Formel vikt 233.2
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.