Läs mer
11-bromoundekansyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10240163 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10240163 25 g Glasflaska 25g
10747333 100 g Glasflaska 100g
10257273 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10240163 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423160250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2834-05-1 | C11H21BrO2 | 265.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2834-05-1
Molekylformel C11H21BrO2
Molekylvikt (g/mol) 265.19
MDL-nummer MFCD00002732
InChI-nyckel IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanoic acid, 11-bromo, 11-bromodecanoic acid, 11-bromo-undecanoic acid, 11-bromoundecanoic acid,tech, 11-bromoundecanoicacid, 11bromoundecanoic acid, 11-bromohendecanoic acid, 11-bromo undecanoic acid, ksc489q1h, 11-bromoundecanoic acid
PubChem CID 17812
IUPAC-namn 11-bromoundekansyra
LEDER C(CCCCCBr)CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Bromoundecanoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 48°C to 51°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 173°C to 174°C (2.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)10CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, II, 315
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols and hydrocarbons
Formel vikt 265.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 11-Bromoundecanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.