Läs mer
11-bromundekansyra, TRC
Produktkod. 30344502
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30344502 5 g
1 options
Produktkod. 30344502 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6888805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Bromoundecanoic Acid
CAS 2834-05-1
Molekylformel C11H21BrO2
Kvantitet 5 g
Synonym NSC 14781, ω-Bromoundecanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
LEDER OC(=O)CCCCCCCCCCBr
IUPAC-namn 11-bromondekansyra
Molekylvikt (g/mol) 265.19
Formel vikt 264.0725