Läs mer
11-bromundekansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Bromoundecanoic Acid |
| CAS | 2834-05-1 |
| Molekylformel | C11H21BrO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | NSC 14781, ω-Bromoundecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 11-bromondekansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.19 |
| Formel vikt | 264.0725 |