Läs mer
11-Bromoundecanol, 97%
Produktkod. 11373526
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373526 5 g 5g
11383526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14448.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1611-56-9 | C11H23BrO | 251.21 g/mol
11-Bromoundecanol användes vid framställningen av 11-merkapto-1-undecanol1 och 1-(2-akryloyloxiundecyl)-3-metylimidazoliumbromid. Det användes också i enpotssyntes av ympsampolymerer baserade på ett metatesskelett med poly(metylmetakrylat)-ymp.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
11-Bromoundecanol användes vid framställningen av 11-merkapto-1-undecanol1 och 1-(2-akryloyloxiundecyl)-3-metylimidazoliumbromid. Det användes också i enpotssyntes av ympsampolymerer baserade på ett metatesskelett med poly(metylmetakrylat)-ymp.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1611-56-9
Molekylformel C11H23BrO
Molekylvikt (g/mol) 251.21
MDL-nummer MFCD00004752
InChI-nyckel XFGANBYCJWQYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-bromo-1-undecanol, 11-bromoundecanol, 1-undecanol, 11-bromo, 1-bromo-11-hydroxyundecane, undecamethylene bromohydrin, 11-bromoundecyl alcohol, 11-bromo-l-undecanol, 11-bromoundecane-1-ol, 11-bromanylundecan-1-ol, acmc-1br3a
PubChem CID 74163
IUPAC-namn 11-bromoundekan-1-ol
LEDER OCCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Bromoundecanol
Smältpunkt 46°C to 49°C
Kokpunkt 165°C to 170°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1741180
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 251.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.