Läs mer
11-klor-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetrametyl-10,12-trimetylenindatrikarbocyaninjodid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495135
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495135 1 g 1g
15405145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495135 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32150.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207399-07-3 | C36H44ClIN2 | 667.116 g/mol
11-klor-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetrametyl-10,12-trimetylenindatrikarbocyaninjodid används som laser- och IR-färgämne. Den används också som litografisk dator för att plåta laserapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
11-Chloro-1,1′ -di-n-propyl-3,3,3′ ,3′ -tetrametyl-10,12-trimetylenindatrikarbocyaninjodid används som laser- och IR-färgämne. Den används också som litografisk dator för att plåta laserapplikationer.
Löslighet Det är lösligt
i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207399-07-3
Molekylformel C36H44ClIN2
Molekylvikt (g/mol) 667.116
MDL-nummer MFCD00191907
InChI-nyckel IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-2-2-chloro-3-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2h-indol-2-ylidene ethylidene-1-cyclohexen-1-yl ethenyl-3,3-dimethyl-1-propylindolium iodide
PubChem CID 118987185
IUPAC-namn 2-[(2E)-2-[2-klor-3-[(E)-2-(3,3-dimetyl-1-propylindol-l-ium-2-yl)etenyl]cyklohex-2-en-1-yliden]etyliden]-3,3-dimetyl-1-propylindol;jodid
LEDER CCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=C3CCCC(=C3Cl)C=CC4=[N+](C5=CC=CC=C5C4(C)C)CCC)(C)C.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
Smältpunkt 232°C to 234°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation It is soluble in methanol.
Formel vikt 667.12
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.