Läs mer
11-kloro-1-undecen, 97 %
Produktkod. 15490268
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490268 5 mL 5ml
15400278 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53449.AA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 872-17-3 | C11H21Cl | 188,74 g/mol
11-klor-1-undecen används i sampolymerisationer av propen, framställning av omättade fettsyror, terpolymerisationer med eten och propen katalyserad av 2/mao.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 11-klor-1-undecen används i sampolymerisationer
av propen, framställning av omättade fettsyror, terpolymerisationer med eten och propen katalyserad av 2/mao.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-17-3
Molekylformel C11H21Cl
Molekylvikt (g/mol) 188.74
MDL-nummer MFCD00671354
InChI-nyckel PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-chloro-1-undecene, 1-undecene, 11-chloro, 10-undecenyl chloride, undecylenyl chloride, acmc-1bjnc, undec-10-enyl chloride, 11-chloro-1-undecene #
PubChem CID 543805
IUPAC-namn 11-klorundek-1-en
LEDER ClCCCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Chloro-1-undecene
Densitet 0.995
Kokpunkt 108 °C till 109 °C (6 mmHg)
Flampunkt 104 °C (219 °F)
Linjär formel Cl(CH2)9CH=CH2
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 188.74
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.