Läs mer
11-(Kloroacetyl)-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]bensodiazepin-6-on, TRC
Produktkod. 30366154
Change view
Kvantitet:
2 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366154 2 g
30359551 10 g
30351961 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30366154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3634052G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28797-48-0
Molekylformel C14H10ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 287.7
IUPAC-namn 11-(2-kloroacetyl)-5H-pyrido[2,3-b][1,4]bensodiazepin-6-on
LEDER ClCC(=O)N1c2ccccc2C(=O)Nc3cccnc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-(Chloroacetyl)-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C14H10ClN3O2/c15-8-12(19)18-11-6-2-1-4-9(11)14(20)17-10-5-3-7-16-13(10)18/h1-7H,8H2,(H,17,20)
Formel vikt 287.0462