missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

11-cis-Retinoic Acid, TRC

Produktkod. 30409858
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409858 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30409858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR2450201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 11-cis Retinoic Acid
CAS 68070-35-9
Molekylformel C20H28O2
Kvantitet 1 mg
Synonym BAL19231, BAL0019231-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6-,12-11+,15-8+,16-14+
LEDER C\C(=C/C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-namn (2E,4Z,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Molekylvikt (g/mol) 300.44
Formel vikt 300.2089
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.