missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
11-cis-Retinoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-cis Retinoic Acid |
| CAS | 68070-35-9 |
| Molekylformel | C20H28O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | BAL19231, BAL0019231-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6-,12-11+,15-8+,16-14+ |
| LEDER | C\C(=C/C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | (2E,4Z,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vikt | 300.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?