missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

11-cis-Retinol, >85%, TRC

Produktkod. 30415669
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415669 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30415669 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR2521051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 11-cis-Retinol
CAS 22737-96-8
Molekylformel C20 H30 O
Kvantitet 1 mg
Synonym Retinol','11-cis-, 11-cis-Retinol, 11-cis-Vitamin A alcohol
InChI formel InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6-,12-11+,16-8+,17-13+
LEDER C\C(=C/CO)\C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC-namn (2E,4Z,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 286.45
Formel vikt 286.2297
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.