missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
11-cis-Retinol, >85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-cis-Retinol |
| CAS | 22737-96-8 |
| Molekylformel | C20 H30 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Retinol','11-cis-, 11-cis-Retinol, 11-cis-Vitamin A alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6-,12-11+,16-8+,17-13+ |
| LEDER | C\C(=C/CO)\C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | (2E,4Z,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.45 |
| Formel vikt | 286.2297 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?