Läs mer
11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, TRC
Produktkod. 30352780
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30352780 50 mg
1 options
Produktkod. 30352780 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99201050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-(((methylsulfonyl)oxy)methyl)-6H-dipyrido(3,2-b:2',3'-e)(1,4)diazepin-6-one
CAS 1046462-02-5
Molekylformel C16H16N4O4S
Kvantitet 50 mg
Synonym (11-Cyclopropyl-6-oxo-6,11-dihydro-5H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-4-yl)methyl methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C16H16N4O4S/c1-25(22,23)24-9-10-6-8-18-15-13(10)19-16(21)12-3-2-7-17-14(12)20(15)11-4-5-11/h2-3,6-8,11H,4-5,9H2,1H3,(H,19,21)
LEDER O=S(OCC1=C2C(N(C3CC3)C(N=CC=C4)=C4C(N2)=O)=NC=C1)(C)=O
IUPAC-namn (11-cyclopropyl-6-oxo-6,11-dihydro-5H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-4-yl)methyl methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 360.39
Formel vikt 360.09