Läs mer
11-Dehydrocorticosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Dehydrocorticosterone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-16,19,22H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,19+,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 344.1988 |
| Procent renhet | >95% |