missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

11-Deoxy Corticosterone Pivalate, TRC

Produktkod. 30359644
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359644 10 mg
30359360 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30359644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23258010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 808-48-0
Molekylformel C26 H38 O4
Molekylvikt (g/mol) 414.58
Synonym 21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 11-Deoxycorticosterone pivalate, Deoxycorticosterone pivalate, 11-Deoxycorticosterone Pivalic acid ester with, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione pivalate, Cortexone M, DOCP, DTMA, Deoxycorticosterone pivalate, Deoxycorticosterone trimethylacetate, Deoxycortone pivalate, Deoxycortone trimethylacetate, Desoxycorticosterone pivalate, Desoxycorticosterone trimethylacetate, Desoxycortisone pivalate, Desoxycortone pivalate, NSC 95278, Neodin-Depositum, Percorten M, Percorten Pivalate
IUPAC-namn [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2-dimethylpropanoate
LEDER CC(C)(C)C(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desoxycorticosterone Pivalate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H38O4/c1-24(2,3)23(29)30-15-22(28)21-9-8-19-18-7-6-16-14-17(27)10-12-25(16,4)20(18)11-13-26(19,21)5/h14,18-21H,6-13,15H2,1-5H3/t18-,19-,20-,21+,25-,26-/m0/s1
Formel vikt 414.277
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.