Läs mer
11-Deoxy Prednisolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Deoxy Prednisolone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h5,8,11,15-17,22,25H,3-4,6-7,9-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 344.1988 |
| Procent renhet | >95% |