missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

11-Deoxycortisol (17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione) 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal

Produktkod. 30462715
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462715 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462715 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0185.0801

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

11-Deoxycortisol (17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione) 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 11-Deoxycortisol
CAS 152-58-9
Analyt- eller komponentnamn 11-Deoxycortisol
Frakt skick Ice Pack (-20°C)
Molekylformel C21 H30 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hydrocortisone Imp. F (EP), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein's Substance S, 11-Deoxycortisol, Cortexolone, Hydrocortisone Impurity F
InChI formel InChI=1 S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25 H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
LEDER C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3 [C@@H]2 CC[C@@]4(C)[C@H]3 CC[C@]4(O)C(=O)CO
IUPAC-namn (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 346.46
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 346.2144 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.