Läs mer
11-Ethoxycarbonyldodecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Ethoxycarbonyldodecanoic Acid |
| CAS | 66003-63-2 |
| Molekylformel | C14 H26 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-2-18-14(17)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(15)16/h2-12H2,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 12-ethoxy-12-oxododecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.35 |
| Formel vikt | 258.1831 |