Läs mer
11-Ferrocenyl-1-undecanethiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Ferrocenyl-1-undecanethiol |
| CAS | 127087-36-9 |
| Molekylformel | C21H32FeS |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (11-Mercaptoundecyl)ferrocene, 11-Ferrocenyl-1-undecanethiol, 11-Ferrocenylundecanethiol, Ferrocenylundecanethiol, ω-Mercaptoundecylferrocene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27S.C5H5.Fe/c17-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-16-13-9-10-14-16;1-2-4-5-3-1;/h9-10,13-14,17H,1-8,11-12,15H2;1-5H;/q2*-1;+2 |
| LEDER | SCCCCCCCCCCC[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106 |
| IUPAC-namn | 11-Ferrocenyl-1-undecanethiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.39 |
| Formel vikt | 372.16 |