Läs mer
11-fluor desloratadin, TRC
Produktkod. 17953445
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953445 1 mg
17921965 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17953445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5909001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298220-99-2
Molekylformel C19 H20 Cl F N2
Molekylvikt (g/mol) 330.83
Synonym 8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. A (EP)
IUPAC-namn 8-klor-11-fluoro-11-piperidin-4-yl-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin
LEDER FC1(C2CCNCC2)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc14
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Fluoro Desloratadine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2
Formel vikt 330.1299
Procent renhet >95%