Läs mer
11-Heneicosanol, 97%
Produktkod. 11341847
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341847 1 g 1g
11351847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05187.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3381-26-8 | C21H44O | 312.582 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3381-26-8
Molekylformel C21H44O
Molekylvikt (g/mol) 312.582
MDL-nummer MFCD00026547
InChI-nyckel BCNCKKYOXRHQGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-heneicosanol, 11-henicosanol, 11-henicosanol #, acmc-20aozg
PubChem CID 76913
IUPAC-namn henicosan-11-ol
LEDER CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Heneicosanol
Smältpunkt 71°C to 73°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 1765841
Formel vikt 312.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.