Läs mer
11-Heneicosanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Heneicosanone |
| CAS | 19781-72-7 |
| Molekylformel | C21H42O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21(22)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.56 |
| Formel vikt | 310.3236 |