Läs mer
11-hydroxy-N-metyl dihydroloratadin, TRC
Produktkod. 30012561
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30012561 100 mg -
30007762 500 mg -
17933545 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH941375100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38089-93-9
Molekylformel C20 H23 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 342.86
Synonym (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC-namn 8-klor-11-(1-metylpiperidin-4-yl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-11-ol
LEDER CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formel vikt 342.1499
Procent renhet >95%