Läs mer
11-Hydroxylauric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Hydroxylauric Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O3/c1-11(13)9-7-5-3-2-4-6-8-10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 216.1725 |