Läs mer
11-hydroxyundecylfosfonsyra, 95 %
Produktkod. 15416497
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416497 250 mg 250mg
15406497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33647.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83905-98-0 | C11H25O4P | 252,291 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83905-98-0
Molekylformel C11H25O4P
Molekylvikt (g/mol) 252.291
MDL-nummer MFCD11982869
InChI-nyckel PPCDEFQVKBXBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-hydroxyundecyl phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl-1-phosphonic acid, 11-hydroxyundecylphosphonic acid, phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl, 11-hydroxyundecylphosphonic acid gc
PubChem CID 45158971
IUPAC-namn 11-hydroxiundecylfosfonsyra
LEDER C(CCCCCO)CCCCCP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Hydroxyundecylphosphonic acid
Smältpunkt 110°C to 112°C
Linjär formel HO(CH2)11P(O)(OH)2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 252.29
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.