Läs mer
11-Keto Loteprednol Etabonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Keto Loteprednol Etabonate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29ClO7/c1-4-30-21(29)32-24(20(28)31-13-25)10-8-17-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,2)19(16)18(27)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-17,19H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,19+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 464.1602 |