Läs mer
11-Keto Testosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-keto Testosterone |
| CAS | 564-35-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H26 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Androst-4-ene-3,11-dione, 17-hydroxy-, (17β)-, Androst-4-ene-3,11-dione, 17β-hydroxy- (8CI), (17β)-17-Hydroxyandrost-4-ene-3,11-dione, 11-Ketotestosterone, 11-Oxotestosterone, 11-keto-Testosterone, 17β-Hydroxyandrost-4-ene-3,11-dione, 4-Androsten-17β-ol-3,11-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,16-17,22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.41 |
| Visa mer |