Läs mer
11-Ketoprogesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Ketoprogesterone |
| CAS | 516-15-4 |
| Molekylformel | C21 H28 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 11-Ketoprogesterone, Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Oxopregn-4-ene-3,20-dione, 11-Oxoprogesterone, DG 322A, Ketogestin, Ketoprogesterone, STX 124, U 1258, Δ4-Pregnene-3,11,20-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h10,15-17,19H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.45 |
| Formel vikt | 328.2038 |