Läs mer
11-Ketotestosterone-[16,16,17-d3], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Ketotestosterone-[16,16,17-d3] |
| CAS | 2479914-03-7 |
| Molekylformel | C19H23D3O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (17beta)-17-Hydroxyandrost-4-ene-3,11-dione-16,16 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,16-17,22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19-/m0/s1/i6D2,16D |
| LEDER | O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC([2H])([2H])[C@]3([2H])O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1 |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11(2H)-dione-16,16,17-d3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.43 |
| Formel vikt | 305.21 |