Läs mer
11-Maleimidoundekansyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15482747
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482747 5 g 5g
15492747 25 g 25g
15402757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046716.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57079-01-3 | C15H23NO4 | 281.352 g/mol
Den funktionella maleimidgruppen kan användas för att konjugera en mängd olika biomolekyler såsom enzymer och DNA till polymerkedjan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57079-01-3
Molekylformel C15H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 281.352
MDL-nummer MFCD00941279
InChI-nyckel UVZTZBRGZXIBLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-maleimidoundecanoic acid, 11-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl undecanoic acid, unii-lg78ey7hvb, n-10-carboxydecyl maleimide, 11-2,5-dioxopyrrol-1-yl undecanoic acid, lg78ey7hvb, maleimide-ch2 10-cooh, 1h-pyrrole-1-undecanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, kmua, pubchem11837
PubChem CID 4618600
IUPAC-namn 11-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)undekansyra
LEDER C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Maleimidoundecanoic acid
Smältpunkt 89°C to 90°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol,and chloroform.
Formel vikt 281.35
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 11-Maleimidoundecanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 11-Maleimidoundecanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.