Läs mer
11-Maleimidoundecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Maleimidoundecanoic Acid |
| CAS | 57079-01-3 |
| Molekylformel | C15 H23 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO4/c17-13-10-11-14(18)16(13)12-8-6-4-2-1-3-5-7-9-15(19)20/h10-11H,1-9,12H2,(H,19,20) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O |
| IUPAC-namn | 11-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)undecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.35 |
| Formel vikt | 281.1627 |