Läs mer
11-Mercapto-1-undecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Mercapto-1-undecanol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2 |
| Formel vikt | 204.1548 |