Läs mer
11-Mercaptoundecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Mercaptoundecanoic Acid |
| CAS | 71310-21-9 |
| Molekylformel | C11H22O2S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2S/c12-11(13)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-14/h14H,1-10H2,(H,12,13) |
| LEDER | C(CCCCCS)CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 11-sulfanylundecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.36 |
| Formel vikt | 218.1341 |